Tisk…
1-Iodoperfluorbutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 3410 CZK
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
1-Iodoperfluorbutane 98%
1-Iodoperfluorbutane
Vzorec: C₄F₉I
Bod varu: 64…66 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001062
CAS číslo: 423-39-2
EINECS: 207-025-8