Tisk…
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-bromo-4-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 7440 CZK
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390897
CAS číslo: 1242258-38-3