Tisk…
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 4470 CZK
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Bod varu: 76…77 °C
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445819
CAS číslo: 889940-13-0