Tisk…
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4-Difluoropiperidine HCl
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 3110 CZK
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095381
CAS číslo: 144230-52-4