Tisk…
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 3110 CZK
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec: C₄H₉BrF₂Si
MW: 203.10 g/mol
Bod varu: 112 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18641931
CAS číslo: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3 III