3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53021-1G
PC53021-5G
PC53021-10G
PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA
870
CZK
APOSPC53021-1G
APOSPC53021-5G
APOSPC53021-10G
APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃BrClFO Bod tání: 92…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111905 CAS číslo: 886615-30-1 |