Tisk…
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC5302-25G
APOSPC5302-25GEA 2980 CZK
APOSPC5302-25G
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂FN₂
MW: 197,0400 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094280
CAS číslo: 517920-75-1