Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 10350 CZK
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652439
CAS číslo: 1073477-22-1