Tisk…

3,4-Difluorothiophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 12240 CZK
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorothiophenol 97%
3,4-Difluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Bod varu: 169…170 °C
Hustota: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48,9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094279
CAS číslo: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR