Tisk…
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530056-1G PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA 12470 CZK
APOSPC530056-1G APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02689994
CAS číslo: 296276-41-0