Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 6720 CZK
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203570
CAS číslo: 196194-58-8