Tisk…
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 18620 CZK
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060976
CAS číslo: 3225-74-9