1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530023-1G
PC530023-250MG
APOSPC530023-1GEA
6190
CZK
APOSPC530023-1G
APOSPC530023-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₅FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800627 CAS číslo: 214263-00-0 |