Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530022-1G PC530022-5G
APOSPC530022-1GEA 857 CZK
APOSPC530022-1G APOSPC530022-5G
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800624
CAS číslo: 214262-97-2