Tisk…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530021-1G PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA 3970 CZK
APOSPC530021-1G APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374444
CAS číslo: 104173-41-3