Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 15280 CZK
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08144103
CAS číslo: 473706-11-5