Tisk…
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC530017-1G PC530017-500MG
APOSPC530017-1GEA 11180 CZK
APOSPC530017-1G APOSPC530017-500MG
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 656304-77-7