Tisk…
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoro-D-phenylalanine
PC530000-1G PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA 3150 CZK
APOSPC530000-1G APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631988
CAS číslo: 266360-63-8