Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 622 CZK
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08702773
CAS číslo: 1020717-99-0