Tisk…
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 15710 CZK
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800813
CAS číslo: 1000577-82-1