5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5298-100G
PC5298-25G
PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA
2480
CZK
APOSPC5298-100G
APOSPC5298-25G
APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₄ Bod tání: 127…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024509 CAS číslo: 328-80-3 |