Tisk…
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 622 CZK
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248.1600 g/mol
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017994
CAS číslo: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8 III