4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5294-10G
PC5294-1G
PC5294-5G
PC5294-25G
PC5294-50G
PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA
1870
CZK
APOSPC5294-10G
APOSPC5294-1G
APOSPC5294-5G
APOSPC5294-25G
APOSPC5294-50G
APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec:
C₉H₇F₃N₂O₃ Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052846 CAS číslo: 395-68-6 |