Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 744 CZK
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222.12
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042326
CAS číslo: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III