Tisk…
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 2570 CZK
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O₄
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052324
CAS číslo: 787-57-5