Tisk…
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 622 CZK
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₂
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174089
CAS číslo: 148416-38-0