Tisk…

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 622 CZK
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod tání: 37…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792414
CAS číslo: 93118-03-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR