Tisk…
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5286-5G PC5286-1G
APOSPC5286-5GEA 3580 CZK
APOSPC5286-5G APOSPC5286-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631444
CAS číslo: 261762-40-7