Tisk…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 1910 CZK
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532494
CAS číslo: 24821-17-8