Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 1080 CZK
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532493
CAS číslo: 177420-63-2