Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 622 CZK
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Bod varu: 139…141 °C/754mmHg
Hustota: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183562
CAS číslo: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III