Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 2070 CZK
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532491
CAS číslo: 914637-07-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III