Nitronium tetrafluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nitryl tetrafluoroborate
PC5270-100G
PC5270-25G
PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA
21230
CZK
APOSPC5270-100G
APOSPC5270-25G
APOSPC5270-5G
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Nitronium tetrafluoroborate
Powerful nitrating agent
Vzorec:
BF₄NO₂ MW: 132,81 g/mol Bod tání: 240 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011432 CAS číslo: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |