Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 10620 CZK
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08532489
CAS číslo: 634187-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III