Tisk…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 2650 CZK
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532488
CAS číslo: 627531-40-2
UN: 1760
ADR: 8,II