Tisk…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 1450 CZK
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05155649
CAS číslo: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III