Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5265-5G PC5265-1G PC5265-25G
APOSPC5265-5GEA 2860 CZK
APOSPC5265-5G APOSPC5265-1G APOSPC5265-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532487
CAS číslo: 61324-97-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III