Tisk…
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 8070 CZK
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Vzorec: C₅F₁₁I
Bod varu: 94,4 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461629
CAS číslo: 638-79-9