Tisk…
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 622 CZK
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669644
CAS číslo: 561304-41-4