Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 1210 CZK
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₄
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091003
CAS číslo: 129644-57-1