Tisk…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 9960 CZK
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod varu: 81…83 °C/10mmHg
Bod tání: 38…40 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007358
CAS číslo: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II