α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5250-100G
PC5250-1KG
PC5250-500G
PC5250-25G
PC5250-5KG
PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA
1990
CZK
APOSPC5250-100G
APOSPC5250-1KG
APOSPC5250-500G
APOSPC5250-25G
APOSPC5250-5KG
APOSPC5250-10KG
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene 95%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod varu: 200…205 °C Bod tání: –5 °C Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007260 CAS číslo: 98-46-4 EINECS: 202-670-1 UN: 2306 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...