Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52470-1G PC52470-5G
APOSPC52470-1GEA 0 CZK
APOSPC52470-1G APOSPC52470-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660298
CAS číslo: 118754-54-4