3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine, Benzenemethanamine, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC52466-1G
PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA
22750
CZK
APOSPC52466-1G
APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₉H₁₀F₃NO MW: 205.18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398593 CAS číslo: 1261854-81-2 |