5-Fluoropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC5246-25G
PC5246-5G
PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA
2110
CZK
APOSPC5246-25G
APOSPC5246-5G
APOSPC5246-100G
5-Fluoropicolinic acid 98%
5-Fluoropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ MW: 141,1 g/mol Bod tání: 164…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114196 CAS číslo: 107504-08-5 |