Tisk…
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-250MGEA 4930 CZK
APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908273
CAS číslo: 1099017-20-5