Tisk…

2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC5240-25G PC5240-100G
APOSPC5240-25GEA 3580 CZK
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod varu: 104…105 °C/20mmHg
Bod tání: 31…32 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007145
CAS číslo: 384-22-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR