Tisk…
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium (Trifluoromethyl)trimethoxyborate
PC52374-1G PC52374-25G PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA 1040 CZK
APOSPC52374-1G APOSPC52374-25G APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Vzorec: C₄H₉BF₃KO₃
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124929
CAS číslo: 626232-27-7