Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52223-1G PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA 10980 CZK
APOSPC52223-1G APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈FNO₂S
MW: 237,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06857924
CAS číslo: 879070-37-8