Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5218-25G
PC5218-100G
PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA
1950
CZK
APOSPC5218-25G
APOSPC5218-100G
APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Bis(pentafluorophenyl)carbonate
Vzorec:
C₁₃F₁₀O₃ Bod tání: 47…51 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00368353 CAS číslo: 59483-84-0 |